Merck
71325
Supelco
Sodium bromate
puriss. p.a., ≥99.5% (RT)
About This Item
Wzór liniowy:
NaBrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
38050507
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
puriss. p.a.
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (RT)
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤50 mg/kg total nitrogen (N)
pH
5.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
gęstość
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Bromian sodu to związek organiczny będący solą sodową kwasu bromowego. Ten bromian metalu alkalicznego jest najczęściej stosowany jako środek utleniający.
Zastosowanie
Bromian sodu został użyty do przygotowania podłoża żelowego, aby zrozumieć jego wzrost krystaliczny. Użyto go również do przygotowania wodnego roztworu anionów.
Inne uwagi
Cooxidant for a catalytic cerium(IV) oxidation procedure
Piktogramy
Flame over circleSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S. Kanemoto et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 59, 105-105 (1986)
Pradyot Patnaik
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 709-709 (2007)
Habit changes of sodium bromate crystals grown from gel media.
Petrova, Rositza I., and Jennifer A.
Crystal Growth & Design, 2.6, 573-578 (2002)
T.-L. Ho
Synthetic Communications, 9, 237-237 (1979)
Water quality factors affecting bromate reduction in biologically active carbon filters.
Kirisits, Mary Jo, et al.
Water Research, 35.4, 891-900 (2001)