Merck
383066
Sigma-Aldrich
Lead(II) perchlorate trihydrate
ACS reagent, 98%
About This Item
Wzór liniowy:
Pb(ClO4)2·3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
97.0-102.0% (ACS specification)
98%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
3.0-5.0 (25 °C, 5%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
ciąg SMILES
O.O.O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.3H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;;;/h2*(H,2,3,4,5);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Trójwodny nadchloran ołowiu(II) jest związkiem nadchloranowym. Prowadzi do protonowania grupy pirydylowej w interakcji z ligandami pirydyloditiafulwenu.
Zastosowanie
Trójwodny nadchloran ołowiu(II) może być stosowany w syntezie tioamidów kaliks[4]arenu i makrocyklicznych kompleksów ołowiu(II).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and Crystal Structures of Silver (I), Mercury (II), and Lead (II) Complexes of Oxathia-Tribenzo-Macrocycles.
Siewe AD, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(3), 725-725 (2013)
Pyridyldithiafulvene as N-ligand towards molybdenum carbonyl complexes and evidence of protonation through hydrolysis of lead perchlorate.
Guerro M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(7), 1367-1371 (2011)
Lower rim substituted p-tert-butyl calix [4] arene; Part 14. Synthesis, structures and binding studies of calix [4] arene thioamides.
Bochenska M, et al.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 68(1-2), 75-83 (2010)