Key Documents
366919
Chloroform
ACS spectrophotometric grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS spectrophotometric grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Postać
liquid
zawiera
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
H2SO4, passes test (darkened)
<0.03% water
pozostałość po odparowaniu
<0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
tw
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.48 g/mL at 25 °C (with ethanol stabilizer)
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Pb: ≤0.05 ppm
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 255 nm Amax: 0.25
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 270 nm Amax: 0.05
λ: 290-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of colloidal hydrophobic CdSe core nanocrystals (quantum dots).
- Preparing phospholipid solutions.
- As a solvent in the photolysis reaction of ruthenium complexes.
- Solvent for recrystallization.
- Reference compound to detect the presence of chloroform in Tobacco smokes.
- Extractant in solvent extraction process.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash