Kluczowe dokumenty
31252
Potassium cyanide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥97.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Próba
≥97.0%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.01% thiocyanate (SCN)
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
mp
634 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
sulfide (S2-): ≤5 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
ciąg SMILES
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
Klucz InChI
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the reduction of cassiterite for Sn isotope analysis
- gold microelectrode fabrication
- to prepare the calibration curve for colorimetric determination of hydrocyanic acid (HCN) levels in Sorghum and Sudangrass species
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?