Kluczowe dokumenty
244252
Perchloric acid
ACS reagent, 70%
Synonim(y):
PCA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
6.8 mmHg ( 25 °C)
Próba
70%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
metody
toxicology assay: suitable
zanieczyszczenia
≤0.001% N compounds
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SIO2)
pozostałość po prażeniu
≤0.003%
kolor
APHA: ≤10
gęstość
1.664 g/mL at 25 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Fe: ≤1 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
ciąg SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Klucz InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It also may be used in the following studies:
- Determination of reduced glutathione (GSH) and oxidized glutathione (GSSG) content in liver tissues by high performance liquid chromatography (HPLC).
- As an oxidizing agent in the estimation of sulfur (S) in plant samples.
- As a solvent for the dissolution of plutonium.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Tabela kwasów i zasad zawiera listę kwasów i zasad w kolejności od najsilniejszego do najsłabszego. Prosta w użyciu tabela referencyjna dla naukowców, badaczy i techników laboratoryjnych.