ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
5.0-10.0% (% N2O3, titration)
Formularz
liquid
skład
HNO3, >90%
zanieczyszczenia
5-10% dissolved oxides as N2O3
kolor
red
pH
<1 (20 °C)
bp
120.5 °C (lit.)
gęstość
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A catalyst for the aerobic conversion of benzyl ethers to benzaldehydes.
- An oxidant for the oxidative bromination of activated aromatic compounds using alkali metal bromide salts to synthesize corresponding bromo-derivatives.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?