Kluczowe dokumenty
270318
Benzonitrile
suitable for HPLC, 99.9%
Synonim(y):
Phenyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9%
Formularz
liquid
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.03% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 300 nm Amax: 1.0
λ: 310 nm Amax: 0.40
λ: 335 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?