Kluczowe dokumenty
256374
2-Ethoxyethanol
spectrophotometric grade, ≥99%
Synonim(y):
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
135 °C
Polecane produkty
klasa czystości
spectrophotometric grade
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
3.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
460 °F
granice wybuchowości
14 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
<0.080% water
pozostałość po odparowaniu
<0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
135 °C
mp
−90 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 305 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)