Kluczowe dokumenty
233722
Sodium hexanitrocobaltate(III)
ACS reagent
Synonim(y):
Sodium cobaltnitrite, Sodium hexanitritocobaltate(III)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cobalt
zanieczyszczenia
≤0.02% insolubles
mp
220 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.6NO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/q-3;;;;;;;3*+1
Klucz InChI
IMBXIBFCGMYSME-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?