Kluczowe dokumenty
1.02521
Supelco
Heksanitrokobaltan(III) sodu
[sodium cobalt(III)nitrite] for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Azotyn(III) sodu kobaltu, azotyn(III) sodu kobaltu
About This Item
Wzór liniowy:
Na3[Co(NO2)6]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
237-077-7
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
linia produktu
EMSURE®
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.02% Insoluble matter
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220 °C
gęstość nasypowa
480 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Co].[Na+].[Na+].[Na+].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-]
InChI
1S/Co.6HNO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/h;6*(H,2,3);;;/q;;;;;;;3*+1/p-6
Klucz InChI
MUTOTFDDGIZNIK-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Jednogarnkowa synteza kompozytowych nanosieci grafen-wodorotlenek kobaltu (Co/G NS) do elektrokatalitycznego utleniania wody...: W artykule przedstawiono badania nad wykorzystaniem heksanitrokobaltanu(III) sodu w metodzie syntezy one-pot do wytwarzania kompozytowych nanosieci grafen-wodorotlenek kobaltu. Kompozyty te wykazują znaczny potencjał do zastosowań w elektrokatalitycznym utlenianiu wody, podkreślając ich znaczenie w technologiach konwersji i magazynowania energii (Mehmood R et al., 2018).
  • Nitrozowanie za pomocą heksanitrokobaltanu(III) sodu...: Badania te omawiają zastosowanie heksanitrokobaltanu(III) sodu jako odczynnika w procesie nitrozowania. Dostarcza cennych informacji na temat zastosowania tego związku w syntezie organicznej, wykazując jego skuteczność we wprowadzaniu grup nitrozowych do cząsteczek organicznych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju farmaceutyków i agrochemikaliów (Stefane B et al., 1997).
Komentarz do analizy
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,02 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
Przydatność do oznaczania potasu: pozytywny wynik testu
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3