Merck
241830
Sigma-Aldrich
Potassium perchlorate
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
KClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥99%
99.0-100.5%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
5.0-6.5 (25 °C, 13.9 g/L)
mp
400 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
ciąg SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Właściwości mieszanych krystalicznych substancji koprecypitacyjnych azotanu amonu i nadchloranu potasu przygotowanych metodą rozpuszczalnikową: W niniejszym badaniu przedstawiono nowatorską metodę wytwarzania mieszanych krystalicznych substancji koprecypitacyjnych łączących azotan amonu i nadchloran potasu, oferującą potencjalny postęp w zakresie materiałów energetycznych i kompozycji wybuchowych (Zi et al., 2024).
  • The Influence of Potassium Salts Phase Stabilizers and Binder Matrix on the Properties of Novel Composite Rocket Propellants Based on Ammonium Nitrate: Badanie roli soli potasowych jako stabilizatorów fazowych w poprawie właściwości mechanicznych i stabilności nowych kompozytowych paliw rakietowych, zapewniające wgląd w rozwój bardziej wydajnych i bezpieczniejszych paliw rakietowych (Rotariu et al., 2022).
  • Synergiczny wpływ oksysoli potasowych na spalanie i zapłon kompozytów Al/CuO: Zbadano synergiczny wpływ oksysoli potasowych na spalanie i zapłon kompozytów aluminium i tlenku miedzi, podkreślając potencjalne ulepszenia w formułach pirotechnicznych (Ma et al., 2021).
  • Zachowanie termiczne i spalanie nanocząstek Al/nanorodków MnO(2) z dodatkiem nadchloranu potasu: Zbadano charakterystykę rozkładu termicznego i spalania nanocząstek aluminium i nanoprętów dwutlenku manganu wzmocnionych nadchloranem potasu, w celu zastosowania w materiałach energetycznych i pirotechnicznych (Song et al., 2019).
  • Pojawiająca się rola miareczkowania w rozwiązywaniu problemów przemysłowych pod koniec XIX wieku: przykład analizy śladowej nadchloranu w saletrze chilijskiej: Historyczna analiza wykorzystania titrimetrii do wykrywania śladowych ilości nadchloranu w saletrze chilijskiej, demonstrująca wczesne zastosowania przemysłowe nadchloranu potasu w kontroli jakości i kontekstach regulacyjnych (Travis, 2014).
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Evangelos Kalamaras et al.
Faraday discussions, 215(0), 329-344 (2019-04-04)
Utilising photoelectrochemical (PEC) devices to produce sustainable fuels from water and CO2 is a very attractive strategy, in which sunlight is used to convert the greenhouse gas (CO2) into a usable form of stored chemical energy. While significant progress has
Y Hiasa et al.
Japanese journal of cancer research : Gann, 78(12), 1335-1340 (1987-12-01)
The effect of 1000 ppm potassium perchlorate (KClO4), 1000 ppm potassium iodide (KI) or 1000 ppm propylthiouracil (PTU) in the diet on the development of thyroid tumors was studied histologically and biochemically in Wistar rats given a single ip injection
Florian Schmidt et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 109, 47-58 (2011-12-30)
The increasing pollution of aquatic habitats with anthropogenic compounds has led to various test strategies to detect hazardous chemicals. However, information on effects of pollutants in the thyroid system in fish, which is essential for growth, development and parts of
Baohua Gu et al.
Environmental science & technology, 41(17), 6277-6282 (2007-10-17)
Treatment of perchlorate-contaminated water using highly selective, regenerable ion-exchange and perchlorate-destruction technologies was demonstrated at a field site in California. Four treatment and four regeneration cycles were carried out, and no significant deterioration of resin performance was noted in 2
F Lairion et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(6), 1607-1614 (2009-02-06)
When the dipole potential of dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) monolayers was decreased, either by the insertion of phloretin or by the elimination of carbonyl groups at the interphase, the surface charge potential was displaced to lower negative values. At low ionic strength