Merck
215783
Sigma-Aldrich
Antimony(III) chloride
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Antimony trichloride
About This Item
Wzór liniowy:
SbCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
klasa czystości
reagent
gęstość pary
7.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 49 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
crystals or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: antimony
mp
73.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
  • Synteza i charakterystyka nowych pochodnych antymonu (III) i bizmutu (III) zawierających ester β-enaminowy wraz z oceną przeciwdrobnoustrojową, obliczeniami DFT i badaniem cytotoksyczności...: Niniejsze badania koncentrują się na syntezie i charakterystyce nowych pochodnych chlorku antymonu(III). Badanie ocenia ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeprowadza obliczenia teorii funkcjonału gęstości (DFT) i ocenia cytotoksyczność. Wyniki sugerują znaczny potencjał chlorku antymonu(III) w opracowywaniu nowych środków przeciwdrobnoustrojowych i zrozumieniu ich biologicznych interakcji (Sangwan et al., 2024).
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kuan-Ting Chen et al.
ACS nano, 14(9), 11648-11661 (2020-09-05)
The development of high-performance potassium ion battery (KIB) electrodes requires a nanoengineering design aimed at optimizing the construction of active material/buffer material nanocomposites. These nanocomposites will alleviate the stress resulting from large volume changes induced by K+ ion insertion/extraction and
Synthesis, structural characterization and cytotoxicity of the antimony (III) chloride complex with N, N-dicyclohexyldithiooxamide.
Ozturk II, et al.
Polyhedron, 52, 1403-1410 (2013)
Antimony (III) chloride-catalysed Biginelli reaction: a versatile method for the synthesis of dihydropyrimidinones through a different reaction mechanism
Cepanec I, et al.
Tetrahedron, 63(48), 11822-11827 (2007)
Antimony (III) chloride-catalyzed ring opening of epoxides with anilines.
Singh MC and Peddinti RK.
Tetrahedron Letters, 48(41), 7354-7357 (2007)
Nucleic acid related compounds. 79. Efficient conversions of thioethers to. alpha.-fluoro thioethers with DAST or DAST/antimony (III) chloride.
Robins MJ and Wnuk SF.
The Journal of Organic Chemistry, 58(15), 3800-3800 (1993)