Kluczowe dokumenty
211389
Calcium hypochlorite
technical grade
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Formularz
powder or granules
solid
skład
available chlorine, 65%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
≥65% (chlorine titration by Na2S2O3)
mp
100 °C (lit.)
gęstość
2.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClO[Ca]OCl
InChI
1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
Klucz InChI
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- aldehydes to the corresponding acids
- primary aliphatic alcohols to methyl esters
- aliphatic primary alcohols to the corresponding carboxylic acids
- aldehydes to the corresponding acids
- primary aliphatic alcohols to methyl esters
- primary benzyl alcohols to methyl benzoates
- propargylic alcohols to the corresponding aldehydes and ketones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?