Merck
210250
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine sulfate
99%
Synonim(y):
Hydroxylammonium sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
(NH2OH)2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99%
Formularz
crystals
mp
170 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NO.NO.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H2;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
VRXOQUOGDYKXFA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oksym cykloheksanonu ulega reakcji hydrolitycznej z kwasem siarkowym, dając siarczan hydroksyloaminy. Reaguje z dwutlenkiem siarki, dając kwas sulfaminowy.
Zastosowanie
Siarczan hydroksyloaminy może być stosowany w następujących przypadkach:
  • Wraz z NaCl do redukcji podczas spektrofotometrycznej absorpcji atomowej rtęci na poziomie ppb (części na miliard) w roztworze.
  • Jako jeden ze składników podczas przygotowywania roztworu barwiącego, impregnowany w taśmie monitorującej na bazie celulozy do czułego wykrywania formaldehydu gazowego.
  • Jednoczesne oznaczanie hydraryny i hydroksyloaminy w mieszaninach poprzez miareczkowanie alkalicznym żelazicyjankiem w obecności siarczanu cynku.
Powerful reducing agent. Converts aldehydes and ketones to oximes, and acid chlorides to hydroxamic acids. Used as catalyst, swelling agent, and copolymerization inhibitor in polymerization processes.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A simple and efficient approach for preparation of hydroxylamine sulfate from the acid-catalyzed hydrolysis reaction of cyclohexanone oxime.
Zhao, Fangfang, et al.
Chemical Engineering Journal, 272, 102-107 (2015)
Determination of submicrogram quantities of mercury by atomic absorption spectrophotometry.
Hatch WR and Ott WL.
Analytical Chemistry, 40(14), 2085-2087 (1968)
The Preparation of Sulfamic Acid by the Hydroxylamine--Sulfur Dioxide Reaction.
Sisler HH and Audrieth LF.
Journal of the American Chemical Society, 61(12), 3389-3391 (1939)
Oxidation of hydroxylamine by ferricyanide in presence of zinc sulfate: A rapid method for estimating hydroxylamine and hydrazine in a mixture.
Sant BR.
Analytica Chimica Acta, 20, 371-375 (1959)
Development of a monitoring tape for formaldehyde using hydroxylamine sulfate and methyl yellow.
NAKANO N, et al.
Analytical Sciences, 10(4), 641-645 (1994)