Merck
18412
Sigma-Aldrich
Hydrazine hydrate solution
78-82% (iodometric)
Synonim(y):
Hydrazinium hydroxide
About This Item
Wzór liniowy:
NH2NH2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.06
Beilstein:
878137
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Próba
78-82% (iodometric)
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Klucz InChI
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydrazine is a powerful reducing agent. It is widely used for the reduction of aromatic nitro compounds to amines.
Zastosowanie
Hydrazine hydrate may be used in the 3α-hydroxysteroid dehydrogenase method for the determination of concentration of total bile acids in bile and blood. It may be used as reducing agent in the preparation of silver nanoparticles.
Hydrazine hydrate solution has been used as a reducing agent for tellurium oxide during the preparation of tellurium nanowires.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ayaskanta Sahu et al.
Nature communications, 11(1), 2069-2069 (2020-05-01)
Thermoelectric devices possess enormous potential to reshape the global energy landscape by converting waste heat into electricity, yet their commercial implementation has been limited by their high cost to output power ratio. No single "champion" thermoelectric material exists due to
Nanowire-composite based flexible thermoelectric nanogenerators and self-powered temperature sensors.
Yang Y, et al.
Nano Research, 1-8 (2012)
Yifeng Yang et al.
Carbohydrate polymers, 231, 115727-115727 (2020-01-01)
Carbazate groups were grafted on the commercial cellulose membrane (CM) to specifically scavenge the carbonylated proteins for hemodialysis. It confirmed that carbazate groups were successfully covalently attached on the CMs by XPS and EDS, and the modified CMs still saved
Reductions with Hydrazine Hydrate Catalyzed by Raney Nickel. I. Aromatic Nitro Compounds to Amines1, 2.
Balcom D and Furst A.
Journal of the American Chemical Society, 75(17), 4334-4334 (1953)
S D Turley et al.
Journal of lipid research, 19(7), 924-928 (1978-09-01)
A review of the 3 alpha-hydroxysteroid dehydrogenase method for determining the concentration of total bile acids in bile is described. The optimum conditions for the assay were established with respect to pH, temperature, incubation time, amount of NAD+, and units