Merck
183687
Sigma-Aldrich
Reinecke salt
ACS reagent, ≥93.0%
Synonim(y):
Ammonium reineckate, Ammonium tetrarhodanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanodiammonochromate
About This Item
Wzór liniowy:
NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥93.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: chromium
zanieczyszczenia
≤0.05% insol. dil. HCl
mp
268-272 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N.N.[NH4+].N#CS[Cr-](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.Cr.3H3N/c4*2-1-3;;;;/h4*3H;;3*1H3/q;;;;+3;;;/p-3
Klucz InChI
ZGLIQORZYPZFPW-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Reinecke salt [ammonium tetrarhodanatodiamminechromate(III)] is an ammonium salt. It participates in the quantitative precipitation of histones as well as basic compounds present in an acid tissue extract by forming reineckate complexes.
Zastosowanie
Color reagent and precipitant for mercury. Precipitant for primary and secondary amines and certain amino acids.
Reinecke salt may be used as a precipitation reagent for the isolation of quaternary ammonium alkaloids (QAAs) in the dried powder of Rhizoma Corydalis. Quantitative analysis of these QAAs was conducted by MALDI-MS (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization - Mass Spectrometry). It may be used for the fabrication of bulk Meldola blue-zirconium phosphate-Reinecke salt screen-printed electrodes (bMBZrPRs-SPEs).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qualitative and quantitative analysis of quaternary ammonium alkaloids from Rhizoma Corydalis by matrix-assisted laser desorption/ionization Fourier transform mass spectrometry coupled with a selective precipitation reaction using Reinecke salt.
Cheng ZH, et al.
Analytica Chimica Acta, 555(2), 269-277 (2006)
L Campanella et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 14(8-10), 1047-1054 (1996-06-01)
A new cocaine-sensitive ISFET device based on a cocaine-reineckate ion-pair complex dispersed in a PVC--sebacate matrix has been fabricated. this sensor displays a linear range for cocaine hydrochloride between about 3 x 10(-6) and 2 x 10(-2) M and a
W C Lai et al.
Journal of clinical microbiology, 23(5), 817-821 (1986-05-01)
Chalquest and Hayflick media with and without ammonium reineckate were compared for isolation of Mycoplasma pulmonis from the nasopharyngeal ducts, tracheobronchial trees, and middle ears of 66 naturally infected rats. The results show that 92% (366 of 396) of the
Nesrin K Ramadan et al.
Journal of AOAC International, 90(4), 987-994 (2007-09-01)
Five poly(vinyl chloride) (PVC) matrix membrane electrodes responsive to the beta-blockers atenolol (AT), bisoprolol fumarate (BI), timolol maleate (TI), and levobunolol HCl (LV) were developed and characterized. A precipitation-based technique with ammonium reineckate anion as an electroactive material in PVC
A Kar et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 70(6), 690-691 (1981-06-01)
A convenient spectrophotometric method was developed for the determination of dimenhydrinate in bulk drug and dosage forms and in 1:1 combinations with aspirin, acetaminophen, meprobamate, phenylephrine, and tolbutamide. The method consisted of reacting dimenhydrinate with reinecke salt in an acidic