Kluczowe dokumenty
13568
Sodium carbonate monohydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
puriss.
Poziom jakości
Próba
99.5-100.5% (ex dried subst.)
Formularz
powder or crystals
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500
zanieczyszczenia
alkali hydroxides and-bicarbonates, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
strata
12-15% loss on drying, 300 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?