Merck
10029
Sigma-Aldrich
Mercury(II) sulfate
puriss., ≥98%
Synonim(y):
Mercuric sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
HgSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
klasa czystości
puriss.
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
powder or crystals
pozostałość po prażeniu (po redukcji HCOOH)
≤0.1% (as SO4)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Mercury(II) sulfate can be used as a catalyst in the presence of sulfuric acid (H2SO4) for the:
  • Direct oxidation of methane to methanol.
  • Hydration of alkynes to the corresponding carbonyl compounds.
  • Conversion of alkyl protected glycals into their corresponding α,β-unsaturated enals (Perlin aldehydes).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laurie F Caslake et al.
Applied and environmental microbiology, 70(2), 1145-1150 (2004-02-10)
Contaminated water causes an estimated 6 to 60 billion cases of gastrointestinal illness annually. The majority of these cases occur in rural areas of developing nations where the water supply remains polluted and adequate sanitation is unavailable. A portable, low-cost
Tariq SA and Hill JO.
J. Therm. Anal., 212, 277-281 (1981)
Catalysis by mercuric ion of reactions of glycals with water.
Gonzalez F, et al.
Carbohydrate Research, 42(2), 267-274 (1975)
Direct oxidation of methane to methanol by mercuric sulfate catalyst.
Gang X, et al.
J. Catal., 196(2), 287-292 (2000)
[Poisoning in treating scabies with mercuric sulfate ointment].
B G Belkin
Vestnik dermatologii i venerologii, (12)(12), 44-46 (1986-01-01)