Key Documents
Z802921
Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500, pathlength 5 mm, chamber volume 2.5 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
opis
2 windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 105-210-QS
Parametry
200-2500 spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
wys. centrum pomiarowego
~0.08
wys. centrum
15 mm
objętość komory
2.5 μL
długość ścieżki
5 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
With PTFE stopper, 2 polished windows
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)