Kluczowe dokumenty
Z802077
Hellma® all-quartz cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x3 mm, chamber volume 50 μL, 3 in 1: transmission, fluorescence, 2 optical path lengths
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma 176-762-15-40
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
wys. centrum pomiarowego
15 mm
objętość komory
50 μL
długość ścieżki
1.5x3 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
4 okna
z 2 złączami śrubowymi M 6 x 1
z rurką FEP o długości 500 mm
Całkowicie kwarcowe kuwety przepływowe mają dwie różne długości ścieżki optycznej. Możliwy jest pomiar transmisji i fluorescencji przy każdej długości drogi optycznej.
Dalsze zalety to:
  • Elastyczność w użyciu dzięki dwóm różnym długościom ścieżki optycznej w jednej kuwecie
  • Brak możliwości wycieku cieczy; cela jest wykonana z monolitycznego szkła kwarcowego
  • Łatwe czyszczenie i możliwość sterylizacji w autoklawie ze względu na brak aluminiowej ramy
  • Szybkie i bezpieczne podłączanie rurek dzięki innowacyjnemu gwintowi wewnętrznemu ze szkła kwarcowego
  • Odporność na naprężenia i chemikalia dzięki zastosowaniu wyłącznie szkła kwarcowego
  • Nadaje się do standardowych złączy śrubowych M6
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)