XX1014720
Millipore Classic Glass Filter Holder - Kit
47 mm, PTFE-coated membrane support, 300 mL funnel
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Poziom jakości
agency
suitable for EPA OTM-45
metody
vacuum filtration: suitable
Wysokość
22.9 cm
Średnica
7.6 cm
śr. filtra
47 mm
powierzchnia filtracyjna
9.6 cm2
pojemność lejka
300 mL , accessory 1 L is available
śr. modułu wstępnego filtrowania
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
dopasowywanie
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Zastosowanie
PFAS testing
filtration
kompatybilność
for use with Classic Glass Filter Holder
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
47 mm, PTFE-coated membrane support, 300 mL funnel
The Classic Glass Filter Holder is an essential tool for every research lab. The holder′s multipurpose design is appropriate for a variety of applications and is available in three different support materials for compatibility with your specific application needs.
This item is a kit composed of the following items:
(Catalog Number - Description)
XX1014724 - Millipore Glass funnel, 300 mL, 47 mm, Borosilicate, PTFE-faced
XX1014703 - Millipore Spring Clamp, 47 mm, Aluminum
XX1014722 - Millipore Glass Base and Stopper, 47 mm, PTFE-faced membrane support
ALIGNED05 - Millipore Alignment Guide, 47 mm, 5/PK
Features & Benefits:
• Designed for easy loading and removal of membranes
• Three membrane support materials options to suit a variety of applications
• UV sterilize or autoclave with filter in place for bacteriological analysis
Applications:
General Filtration and Clarification, Bacteriological Analysis, Particulate Contamination Analysis of Oils and Hydraulic Fluids, Exfoliative Cytology
Zasada
Uwaga dotycząca przygotowania
Autoclave with filter in-place
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.