Kluczowe dokumenty
Z801550
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, pathlength 0.1 mm, spectral range 200-2500 nm, chamber volume 6.2 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma 170.700-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
6.2 μL
długość ścieżki
0.1 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 17.5 mm x 3.5 mm rectangular
2 windows polished aperture.
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)