Key Documents
Z801062
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 700 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Materiały
Suprasil® quartz
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 104-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
objętość komory
700 μL
długość ścieżki
5 mm
metoda wykrywania
photometric
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)