Kluczowe dokumenty
Z546534
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 25-50 μm
Synonim(y):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
dysk śr.
65 mm
pojemność lejka
140 mL
trzon śr.
15 mm
wielkość porów
25-50 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)