Key Documents
Z568341
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
250 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC