Merck
Y0002029
Chlorobutanol hemihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol hemihydrate, ‘Acetone chloroform’, ‘Chlorobutanol’
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CC(CH3)2OH · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.46
Beilstein:
878167
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chlorobutanol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Klucz InChI
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Chlorobutanol półwodny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)