112054
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
98%
Synonim(y):
β,β,β-Trichloro-t-butanol, β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol hemihydrate, Acetone chloroform, Chloretone, Chlorobutanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
77-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Klucz InChI
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup