Key Documents
Y0001912
Erythromycin A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Erythromycin
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
erythromycin
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Klucz InChI
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Działania biochem./fizjol.
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)