Y0001877
Gadodiamide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dihydrogen[3,6,9-tris(carboxylatomethyl)-3,6,9- triazaundecanedioato-κ3N3,N6,N9-gadolinate](2-), Gd-DTPA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
gadodiamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H23N3O10.2C7H17NO5.Gd/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;2*1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);2*4-13H,2-3H2,1H3;/q;;;+3/p-3/t;2*4-,5+,6+,7+;/m.00./s1
Klucz InChI
LGMLJQFQKXPRGA-VPVMAENOSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)