Merck
274593
Sigma-Aldrich
Diethylenetriaminepentaacetic acid iron(III) disodium salt hydrate
98%
Synonim(y):
Disodium iron(III) pentetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18FeN3Na2O10 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
490.13 (anhydrous basis)
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN1CCN2CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Fe.2Na.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;1H2/q;+3;2*+1;/p-5
Klucz InChI
QPJPBTBEMHBPHZ-UHFFFAOYSA-I
Zastosowanie
Wodzian soli disodowej kwasu dietylenotriaminopentaoctowego żelaza(III) może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)