Y0001865
Pholcodine for impurity G identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Pholcodine
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
pholcodine
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N6(CCOCC6)CCOc1c2c3c(cc1)C[C@H]4N(CC[C@]53[C@@H](O2)[C@H](C=CC54)O)C
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-24-7-6-23-16-3-4-18(26)22(23)29-21-19(5-2-15(20(21)23)14-17(16)24)28-13-10-25-8-11-27-12-9-25/h2-5,16-18,22,26H,6-14H2,1H3/t16?,17-,18+,22+,23+/m1/s1
Klucz InChI
GPFAJKDEDBRFOS-SLITUTQKSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)