Key Documents
1453504
USP
Naltrexone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
naltrexone
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
Klucz InChI
DQCKKXVULJGBQN-XFWGSAIBSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Methylnaltrexone Bromide
- Naltrexone Hydrochloride
- Naltrexone Hydrochloride Compounded Cream
- Naltrexone Hydrochloride Tablets
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3