Merck
PHR8952
Supelco
Mirtazapine
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Mirtazapine, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000705
traceable to USP 1444279
rodzina API
mirtazapine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Klucz InChI
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Działania biochem./fizjol.
Mirtazapine is a noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA). Mirtazapine agonizes selective adrenergic and serotonergic receptors so that both NE release and 5-HT1A mediated serotonergic signaling are increased.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)