Merck
Y0000695
Naloxone for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Naloxone hydrochloride dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NO4 · HCl · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.87
Beilstein:
6260807
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
naloxone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC=C
InChI
1S/C19H21NO4.ClH.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
TXMZWEASFRBVKY-IOQDSZRYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Nalokson do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Time for universal provision of take-home naloxone.
Tim Crocker-Buque et al.
Lancet (London, England), 384(9940), 308-308 (2014-07-30)
Heroin and naloxone.
Annie Lagoy
The American journal of nursing, 114(10), 12-12 (2014-09-25)
Easy-to-use overdose antidote earns fast-track approval.
Bridget M Kuehn
JAMA, 311(16), 1600-1600 (2014-04-24)
Corey S Davis et al.
American journal of public health, 104(8), e7-e9 (2014-06-13)
Naloxone is a medication that reverses respiratory depression from opioid overdose if given in time. Paramedics routinely administer naloxone to opioid overdose victims in the prehospital setting, and many states are moving to increase access to the medication. Several jurisdictions
Edmund Allen Liles et al.
Hospital practice (1995), 42(2), 70-76 (2014-04-29)
Patients with sickle cell disease (SCD) suffer from intermittent vaso-occlusive pain crises (VOCs). These crises lead to frequent hospitalizations, significant morbidity, and increased mortality risk. Care pathways can enhance efficiency and quality of care. Our study sought to evaluate the