Merck
S2200000
Suxamethonium chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Succinylcholine chloride dihydrate, Bis(trimethylammonioethyl) succinate chloride, Succinyldicholine dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3NCH2CH2OCOCH2]2Cl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.34
Beilstein:
3922827
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
succinylcholine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
FFSBEIRFVXGRPR-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorek suksametoniowy EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Use of suxamethonium in open eye injuries: a dilemma with explosive consequences.
Meena Arunakirinathan et al.
British journal of hospital medicine (London, England : 2005), 75(7), 418-418 (2014-07-22)
Alice E McGovern et al.
British journal of pharmacology, 171(15), 3633-3650 (2014-04-26)
Subtypes of the hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) family of cation channels are widely expressed on nerves and smooth muscle cells in many organ systems, where they serve to regulate membrane excitability. Here we have assessed whether HCN channel inhibitors alter