PHR2660
Succinylmonocholine Chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Succinylmonocholine chloride, 2-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1623604
rodzina API
succinylcholine
Postać
solid
opakowanie
pkg of 250 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
LDHMZIUMVSRSIK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.