Kluczowe dokumenty
Y0001628
Tribenoside impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Benzyl ether, Dibenzyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tribenoside
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
bp
298 °C (lit.)
mp
1.5-3.5 °C (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)