Y0000166
Tribenoside impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3,5,6-tri-O-Benzyl-1,2-O-(1-methylethyldiene)-α-D-glucofuranose
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tribenoside
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C30H34O6/c1-30(2)35-28-27(33-20-24-16-10-5-11-17-24)26(34-29(28)36-30)25(32-19-23-14-8-4-9-15-23)21-31-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-29H,18-21H2,1-2H3/t25-,26-,27+,28-,29-/m1/s1
Klucz InChI
RNPMTPOOMRPILB-XYPQWYOHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)