Y0001619
Ketotifen hydrogen fumarate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ketotifen fumarate salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ketotifen
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC(\CC1)=C2/c3ccccc3CC(=O)c4sccc24
InChI
1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Klucz InChI
YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)