Merck
Y0001323
Aristolochia
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Aristolochic acid I, TR 1736
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H11NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
aristolochia
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C(O)=O
InChI
1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
Klucz InChI
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Aristolochia EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Potent phospholipase A2 inhibitor, including calcium ionophore-induced phospholipase A2 activity in neutrophils. Kidney tumor initiator in experimental animal model.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guan Wang et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 31(19), 1573-1575 (2006-12-15)
Aristolochic acid I (AA-I) was absorbed and distributed quickly in vivo, the plasma concentration-time curve were fit with the open two-compartment model and one-compartment model, respectively. The elimination of AA-I has relationship with the dosage, the low dose group eliminates
A Balkan riddle's serendipitous solution.
Jon Cohen
Science (New York, N.Y.), 344(6180), 146-146 (2014-04-12)
Heinz H Schmeiser et al.
International journal of cancer, 135(2), 502-507 (2014-06-13)
Aristolochic acid (AA) causes aristolochic acid nephropathy (AAN), first described in women in Belgium accidently prescribed Aristolochia fangchi in a slimming treatment, and also Balkan endemic nephropathy (BEN), through probable dietary contamination with Aristolochia clematitis seeds. Both nephropathies have a
Michael Heinrich et al.
Journal of ethnopharmacology, 125(1), 108-144 (2009-06-10)
More than 100 cases of nephropathy over the last 10 years caused by the systemic and longer term application of Chinese snakeroot (Aristolochia fangchi) highlighted the risk of using preparations which contain aristolochic acids. On the other hand anecdotal evidence
Juan Wu et al.
Toxicology, 318, 22-31 (2014-02-18)
Bardoxolone methyl (BARD) is an antioxidant modulator that acts through induction of the nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) signaling pathway. This study aimed to investigate the role of BARD in protecting kidneys from aristolochic acid (AA)-induced acute kidney