Y0001522
Anastrozole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2;2"-[5-(1H-1;2;4-Triazol-1-ylmethyl)-1, 3-Phenylene]bis(2-methyl-propiononitrile, Arimidex, ICI-D1033, ZD1033, a,a,a′,a′-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
anastrozole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]2(ncnc2)Cc1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(C)(C)C#N
InChI
1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
Klucz InChI
YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)