Kluczowe dokumenty
Y0001285
Sertraline impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(R)-(−)-Mandelic acid, (R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sertraline
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
131-133 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)