Merck
Y0000867
Sertraline for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sertraline hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NCl2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sertraline
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)C=CC([C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](NC)CC2)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Klucz InChI
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A4(6532)
Opis ogólny
Chlorowodorek sertraliny to SSRI, czyli selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Stosowany jest głównie w leczeniu zaburzeń psychicznych. Jest również skuteczny w leczeniu niedociśnienia występującego w zaburzeniach, takich jak omdlenia neurokardiogenne i idiopatyczne niedociśnienie ortostatyczne, na które wpływa dysfunkcja autonomiczna.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sertraline for system suitability EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Selective serotonin reuptake inhibitor, antidepressant.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Latif Moradveisi et al.
The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 202(3), 204-211 (2013-02-09)
Behavioural activation might be a viable alternative to antidepressant medication for major depressive disorder. To compare the effectiveness of behavioural activation and treatment as usual (TAU, antidepressant medication) for major depressive disorder in routine clinical practice in Iran. Patients with
Sofia Hult Lundh et al.
Human molecular genetics, 22(17), 3485-3497 (2013-05-24)
Psychiatric symptoms such as depression and anxiety are important clinical features of Huntington's disease (HD). However, the underlying neurobiological substrate for the psychiatric features is not fully understood. In order to explore the biological origin of depression and anxiety in
Alastair J Flint et al.
BMC psychiatry, 13, 38-38 (2013-01-29)
Psychotic depression (PD) is a severe disabling disorder with considerable morbidity and mortality. Electroconvulsive therapy and pharmacotherapy are each efficacious in the treatment of PD. Expert guidelines recommend the combination of antidepressant and antipsychotic medications in the acute pharmacologic treatment
Kara Zivin et al.
The American journal of psychiatry, 170(6), 642-650 (2013-05-04)
A recent Food and Drug Administration (FDA) warning cautioned that citalopram dosages exceeding 40 mg/day may cause abnormal heart rhythms, including torsade de pointes. The authors assessed relationships between citalopram use and ventricular arrhythmias and mortality. A cohort study was
Aquatic ecotoxicity of the selective serotonin reuptake inhibitor sertraline hydrochloride in a battery of freshwater test species.
Minagh E
Ecotox. Environ. Safety, 72(2), 434-440 (2009)