Merck
Y0001100
Itraconazole for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Itraconazole, Oriconazole, R51211, Sporanox
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H38Cl2N8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
705.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
itraconazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OCC5COC(Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3
Klucz InChI
VHVPQPYKVGDNFY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Itrakonazol do badania przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Itraconazole inhibits cytochrome P-450-dependent enzymes which results in the inhibition of ergosterol synthesis. It does so by interacting with 14-α demethylase, which is a cytochrome P-450 enzyme necessary to convert lanosterol to ergosterol. Ergosterol is a crucial compenent of fungal cell membranes. Therefore, it′s inhibition results in increased cellular permeability causing leakage of cellular contents. Itraconazole may also inhibit endogenous respiration, interact with membrane phospholipids, inhibit the transformation of yeasts to mycelial forms, inhibit purine uptake, and impair triglyceride and phospholipid biosynthesis.
Synthetic broad-spectrum triazole antifungal agent. Mode of action: Inhibits cytochrome P450 dependent enzymes including 14α-demethylase. The inhibition results in prevention of the biosynthesis of ergosterol, a critical fungal cell wall component.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabriele Sass et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 101(2), 383-391 (2019-06-21)
Trypanosoma cruzi is the etiologic agent of Chagas disease (CD), which can result in severe cardiomyopathy. Trypanosoma cruzi is endemic to the Americas, and of particular importance in Latin America. In the United States and other non-endemic countries, rising case
Takashi Ishiguro et al.
Nihon Kokyuki Gakkai zasshi = the journal of the Japanese Respiratory Society, 47(4), 296-303 (2009-05-22)
We report the case of a 75-year-old woman with mucoid impaction of the bronchi (MIB) due to Schizophyllum commune who improved with itraconazole (ITCZ) administration and relapsed after discontinuation of the drug. She improved again after readministration of ITCZ, and
Ming Yao et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(7), 677-691 (2009-03-25)
Itraconazole represents an important therapeutic option for the treatment of fungal infections. Itraconazole undergoes rapid metabolism to form hydroxyitraconazole, which also contributes to the anti-fungal activity exhibited by the parent compound. Since both itraconazole and hydroxyitraconazole are effective inhibitors of
Jodi Lestner et al.
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 9(7), 911-926 (2013-05-07)
Fungal infections are a major source of global morbidity and mortality. Itraconazole is a triazole antifungal agent that is widely used for the prevention and treatment of fungal infection. While newer antifungal agents are now available, itraconazole is an orally
Izumi Kikuchi et al.
European journal of dermatology : EJD, 16(1), 42-47 (2006-01-27)
Potassium iodide, itraconazole (ITCZ), and terbinafine are widely known as oral antifungal agents for the treatment of sporotrichosis. Although potassium iodide has been used as the antifungal agent of first choice in Japan due to its high efficacy, its use