Merck
Y0001143
Terbinafine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Terbinafine hydrochloride, trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ylyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
terbinafine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].[H]\C(CN(C)Cc1cccc2ccccc12)=C(\[H])C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Klucz InChI
BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
Opis ogólny
Allylamine derivative.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Terbinafina do badania przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Sposób działania: Hamuje epoksydazę skwalenu, zapobiegając biosyntezie ergosterolu.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jorge Casado et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(3), 907-917 (2014-09-28)
An effective and selective, modular sample preparation method for the extraction of eight antimycotic drugs, belonging to three different chemical classes, from digested sludge samples is proposed. To this end, matrix solid-phase dispersion (MSPD) was on-line connected with a cationic
Sylwia Magiera et al.
Journal of AOAC International, 97(6), 1526-1537 (2015-01-30)
A rapid and sensitive ultra-HPLC/MSIMS (UHPLC/MSIMS) assay method for the simultaneous determination in human urine of 22 drugs belonging to different pharmaceutical groups was developed. The drugs were extracted from urine samples and then separated on a Zorbax Rapid Resolution