Kluczowe dokumenty
Y0001038
Benazepril for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Benazepril hydrochloride, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
benazepril
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
Klucz InChI
VPSRQEHTHIMDQM-FKLPMGAJSA-N
informacje o genach
human ... ACE(1636)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)