PHR8936
Benazepril Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(3R)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1048620
rodzina API
benazepril
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
ciąg SMILES
Cl.N1(c2c(cccc2)CC[C@H](C1=O)N[C@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)CC(=O)O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m1./s1
Klucz InChI
VPSRQEHTHIMDQM-GZJHNZOKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)