Kluczowe dokumenty
PHR2423
Supelco
Benazepril Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
tert-Butyl (S)-3-amino-tetrahydro-2-oxo-1-benzazepine-1-acetate, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid tert-butyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.36
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1048674
rodzina API
benazepril
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-14(19)10-18-13-7-5-4-6-11(13)8-9-12(17)15(18)20/h4-7,12H,8-10,17H2,1-3H3/t12-/m0/s1
Klucz InChI
QTEDVVHLTMELTB-LBPRGKRZSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5288 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)