Kluczowe dokumenty
Y0000837
Triamterene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
triamterene
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Klucz InChI
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1G(6340)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)