PHR1820
Triamterene Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2,4-Diamino-7-hydroxy-6-phenylpteridine, 2,4-diamino-7-hydroxy-6-phenylpteridine, NSC 33416
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1680030
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
triamterene
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H10N6O/c13-9-8-10(18-12(14)16-9)17-11(19)7(15-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19)
Klucz InChI
USTXKGPQJJRCTO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)